Biotin-X NTA ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3009
AATB3009EA 146 EUR InStock
AATB3009
Biotin-X NTA ≥90%
Biotin-X NTA
Biotin-X nitrilotriacetic acid (biotin-X NTA) is widely used to detect histidine-tagged proteins immobilized on nitrocellulose membranes.
Formule: C₂₆H₄₀K₃N₅O₉S
Numéro CAS: 856661-92-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité