N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 6-Biotinamidohexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Biotinyl-6-aminohexanoic Acid Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, N-[5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotinamide, Biotin-LC-NHS, Biotin-C5-NHS Ester
3010
AATB3010EA 120 EUR InStock
AATB3010
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥90%
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
This biotin has a spacer arm of ~22 Å that reduces steric hindrance when binding several biotinylated molecules to one avidin complex; This reagent penetrates cell membranes because there is no charged group.
Formule: C₂₀H₃₀N₄O₆S
MW: 454,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065502
Numéro CAS: 72040-63-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité