Biotin-PEG4-amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
3013
AATB3013EA 133 EUR InStock
AATB3013
Biotin-PEG4-amine
Biotin-PEG4-amine
Biotin PEG4 amine is a biotinylation reagent with a PEG4 spacer.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Formule: C₂₀H₃₈N₄O₆S
MW: 462,606 g/mol
Numéro MDL: MFCD26142992
Numéro CAS: 663171-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité