Biotin-PEG2-Amine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3014
AATB3014EA 146 EUR InStock
AATB3014
Biotin-PEG2-Amine ≥95%
Biotin-PEG2-Amine
This carbonyl-reactive biotin derivative contains a long arm (~20 Å) increase its avidin-binding affinity.
Formule: C₁₆H₃₀N₄O₄S
Numéro MDL: MFCD09264745
Numéro CAS: 138529-46-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité