Biotin-PEG2-NHS biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: N-Succinimidyl 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, Biotin-PEG2-NHS ester, 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoic acid N-Succinimidyl ester
3016
AATB3016EA 152 EUR InStock
AATB3016
Biotin-PEG2-NHS biodetection
Biotin-PEG2-NHS
This amine-reactive biotin derivative contains a long arm (~20 Å) to increase its avidin-binding affinity.
  • Improved labeling efficiency
  • High binding affinity
Formule: C₂₁H₃₂N₄O₈S
MW: 500,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467154
Numéro CAS: 596820-83-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a5f552085b7b8e7dfc1f344ba44f1af75e198ae&vid=bcdda35df7d263e310b43dfe20aeb475e8f51743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité