Biotin-PEG2-Azide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3019
AATB3019EA 146 EUR InStock
AATB3019
Biotin-PEG2-Azide ≥95%
Biotin-PEG2-Azide
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
Formule: C₁₆H₂₈N₆O₄S
Numéro MDL: MFCD26142991
Numéro CAS: 945633-30-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité