Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin azide biodetection

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

3020
AATB3020EA 135 EUR InStock
AATB3020
Biotin azide biodetection
Biotin azide
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.

  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications


MW: 326,42 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae550852c7cc92ce6007556bc00d40e180cf5143&vid=4cc5ebd66d0bb6fe73bb5d74394a9ba2ed9c4ce0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité