Biotin Alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-N-(prop-2-yn-1-yl)pentanamide
3021
AATB3021EA 152 EUR InStock
AATB3021
Biotin Alkyne
Biotin Alkyne
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₂S
MW: 281,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD28385487
Numéro CAS: 773888-45-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité