Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin PEG3 amine biodetection

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

3024
AATB3024EA 307 EUR InStock
AATB3024
Biotin PEG3 amine biodetection
Biotin PEG3 amine
Biotin PEG3 amine is a carbonyl-reactive biotin derivative that contains a long arm to increase its avidin-binding affinity.

  • Improved labeling efficiency
  • High binding affinity


MW: 560,63 g/mol
Numéro CAS: 194920-43-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f8b27e1b9f5f2e9a3db6cf2c1ff7a6a8ec8380b&vid=a54dbfffd2675ef04bcdf701d1d2847f4ec23d57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité