Biotin hydrazide, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3055
AATB3055EA 295 EUR InStock
AATB3055
Biotin hydrazide, ReadiView™ biodetection
Biotin hydrazide
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b827b6458d2ce2b42d75f39981279c84dcd306&vid=3dadffc3f3c2b1855a74bd95a7b767e3c5be148f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité