D-Biotin-N-succinimidyl ester, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3059
AATB3059EA 146 EUR InStock
AATB3059
D-Biotin-N-succinimidyl ester, ReadiView™ biodetection
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee280f5fb35f49f0f1ec97b6b2e12ca8f1d52c0&vid=4011c44a9b355ad6dce785449d06ca19e4bf6e0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité