Biocytin ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3080
AATB3080EA 221 EUR InStock
AATB3080
Biocytin ≥90%
Biocytin
Biocytin is invaluable as a rapidly transporting, sensitive neuronal tracer requiring little permeabilizing agents.
Formule: C₁₆H₂₈N₄O₄S
Numéro MDL: MFCD00077319
Numéro CAS: 576-19-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité