Biocytin C2 maleimide biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3085
AATB3085EA 307 EUR InStock
AATB3085
Biocytin C2 maleimide biodetection
Biocytin C2 maleimide
Biocytin maleimide readily reacts with thiol moieties of biopolymers to form thioether conjugate that is quite stable.
  • Thiol-reactive
  • Multiple applications
Formule: C₂₂H₃₄N₆O₅S
MW: 494,61 g/mol
Numéro CAS: 1248344-33-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57baa83316552a0c2cb9e28d915cf10d6d6a013&vid=00cccb49ecaf26157ec6835da719a85ed0dd541d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité