Biocytin hydrazide hydrochloride ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3086
AATB3086EA 115 EUR InStock
AATB3086
Biocytin hydrazide hydrochloride ≥95%
Biocytin hydrazide hydrochloride
This water-soluble biocytin hydrazide is used for the selective non-radioactive detection of glycoconjugates.
Formule: C₁₆H₃₁ClN₆O₃S
Numéro CAS: 102743-85-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité