5-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine (5-dROX) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
310
AATB310EA 4570 EUR InStock
AATB310
5-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine (5-dROX) ≥95%
5-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine (5-dROX)
5-dROX (5-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine) is one of the four critical 4,7-dichloro-rhodamine dyes used as the BigDye terminators for DNA sequencing in combination with dR110, dR6G and dTMR.
  • Critical DNA Sequencing Dye
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité