ReadiUse™ Universal Kinase Reaction Stopping Buffer
Fournisseur: AAT BIOQUEST
31005
AATB31005EA 133 EUR InStock
AATB31005
ReadiUse™ Universal Kinase Reaction Stopping Buffer
Tampons Tampons de clonage
ReadiUse™ Universal Kinase Reaction Stopping Buffer is an aqueous solution that effectively chelates divalent metal ions.
  • Designed for ease of use
  • Saves time
This sterile-filtered solution finds wide applicability in biochemistry and molecular biology research.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité