mFluor™ UV 460 Biotin conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3112
AATB3112EA 309 EUR InStock
AATB3112
mFluor™ UV 460 Biotin conjugate
mFluor™ UV 460 Biotin
mFluor™ UV 460 Biotin Conjugate contains mFluor™ UV 460 fluorophore that is well excited by the common 350 nm laser.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité