mFluor™ Violet 540 Biotin conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3114
AATB3114EA 297 EUR InStock
AATB3114
mFluor™ Violet 540 Biotin conjugate
mFluor™ Violet 540 Biotin
mFluor™ Violet 540 Biotin Conjugate contains mFluor™ Violet 540 fluorophore that is well excited by the common 405 nm violet laser.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité