mFluor™ Red 780 Biotin conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3115
AATB3115EA 309 EUR InStock
AATB3115
mFluor™ Red 780 Biotin conjugate
mFluor™ Red 780 Biotin
mFluor™ Red 780 Biotin Conjugate contains mFluor™ Red 780 fluorophore that is well excited by the common 350 nm laser.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité