mFluor™ Violet 450-PEG4-Biotin conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3116
AATB3116EA 271 EUR InStock
AATB3116
mFluor™ Violet 450-PEG4-Biotin conjugate
mFluor™ Violet 450-PEG4-Biotin
mFluor™ Violet 450-PEG4-Biotin Conjugate contains mFluor™ Violet 450 fluorophore that is well excited by the common 405 nm violet laser.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité