5-dR110 succinimidyl ester ≥75%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
317
AATB317EA 7310 EUR InStock
AATB317
5-dR110 succinimidyl ester ≥75%
5-dR110 succinimidyl ester
Compared to fluorescein labeling reagents such as FITC and FAM, 5-dR110 [5-carboxy-4,7-dichlororhodamine 110] reagents give more photostable and pH-independent bioconjugates that have the absorption maximum around the preferred 488 nm excitation wavelength.
  • Sanger sequencing building block
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité