Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Recombinant DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

31700
AATB31700EA 209 EUR InStock
AATB31700
Recombinant DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
Protéines et Peptides
DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE is an excellent peptide substrate for calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B).

  • Derived from the PKA regulatory subunit type II (RII)

The sequence is derived from the PKA regulatory subunit type II (RII) and is phosphorylated on the Ser residue.

Attention: For research use only.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité