Reversible Biotin azide, ReadiLeave™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3403
AATB3403EA 266 EUR InStock
AATB3403
Reversible Biotin azide, ReadiLeave™
Reversible Biotin azide
ReadiLeave™ Reversible (RLR) Biotin is a newly developed biotin derivative that has significantly reduced affinity to avidin (including streptavidin) to make the binding of RLR biotin and streptavidin readily reversible when needed.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité