5-CR6G, SE isomère unique ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
345
AATB345EA 295 EUR InStock
AATB345
5-CR6G, SE isomère unique ≥90%
5-CR6G, SE
5-CR6G, SE is amine-reactive derivative of 5-CR6G.
  • Useful for Multicolor Fluorescence Imaging
  • High Photostability
  • Improved Fluorescence Quantum Yield
Attention: For research use only.
Formule: C₃₁H₂₉N₃O₇
Numéro CAS: 209112-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité