Digoxigenin NHS ester biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3500
AATB3500EA 230 EUR InStock
AATB3500
Digoxigenin NHS ester biodetection
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.
  • Improved labeling efficiency
  • High binding affinity
Formule: C₃₅H₅₀N₂O₁₀
MW: 658,79 g/mol
Numéro CAS: 129273-26-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018eb772b45cfb777a506932e46934e166e7fd69&vid=3d80d1cb17bbb322925a58b7b5109722c17ecbae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité