Cell Meter™ Fluorimetric Cellular Voltage Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
35000
AATB35000EA 987 EUR InStock
AATB35000
Cell Meter™ Fluorimetric Cellular Voltage Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Almost all plasma membranes have an electrical potential across them, with the inside usually negative with respect to the outside.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Ratiometric detection
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité