Digoxigenin NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
3501
AATB3501EA 918 EUR InStock
AATB3501
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Formule: C₃₅H₅₀N₂O₁₀
MW: 658,79 g/mol
Numéro CAS: 129273-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité