Digoxigenin maleimide biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3503
AATB3503EA 295 EUR InStock
AATB3503
Digoxigenin maleimide biodetection
Digoxigenin maleimide
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.
  • Thiol-reactive
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c300f50ac87b799065bdc584c38a35f7fcbd03ce&vid=ad2621b34048a6aa97890ca950f04625cbf1b9b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité