Digoxigenin C9 acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
3510
AATB3510EA 403 EUR InStock
AATB3510
Digoxigenin C9 acid
Digoxigenin C9 acid
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité