5(6)-TAMRA cadaverine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Tetramethylrhodamine 5-(and-6)-carboxamide cadaverine
355
AATB355EA 460 EUR InStock
AATB355
5(6)-TAMRA cadaverine ≥95%
5(6)-TAMRA cadaverine
5(6)-TAMRA cadaverine is a building block for developing fluoresceinated bioconjugates.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 95% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité