5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
365
AATB365EA 3540 EUR InStock
AATB365
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) sonde fluorescente
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-TAMRA is the purified single isomer of 5(6)-TAMRA. It is widely used to label peptides and proteins. It is preferred for some complicated biological applications where reproducibility is more critical than material cost since the minor positional difference between 5-TAMRA and 6-TAMRA might affect some biological properties of the underlying conjugates. Currently AAT Bioquest is using a proprietary process to synthesize isomer-free 5-TAMRA without the conventional chromatographic purification.
  • High reproducibility
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00269769
Numéro CAS: 91809-66-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a69abfcb05257a3d0e6e5d00246543a8c27ab383&vid=b096118283475b5bdd0437820922f5d2a524ed10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité