CLF [Cholyl-Lys-Fluorescein]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
36701
AATB36701EA 460 EUR InStock
AATB36701
CLF [Cholyl-Lys-Fluorescein]
CLF [Cholyl-Lys-Fluorescein]
CLF is a fluorescein-labeled bile acid analog that closely parallels the cellular binding and uptake properties of cholic acid derivatives.
  • Well-cited
  • Stable signal
  • Multiple applications
MW: 926,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité