2-NBDG ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 2-​Deoxy-​2-​[(7-​nitro-​2,​1,​3-​benzoxadiazol-​4-​yl)amino]-​D-​glucose, NBD-Glucose, (2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanal
36702
AATB36702EA 230 EUR InStock
AATB36702
2-NBDG ≥90%
2-NBDG
2-NBDG is a fluorescently-labeled deoxyglucose analog that is used primarily to directly monitor glucose uptake by living cells and tissues.
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₈
MW: 342,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD23135882
Numéro CAS: 186689-07-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité