5(6)-Carboxy-X-rhodamine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
380
AATB380EA 769 EUR InStock
AATB380
5(6)-Carboxy-X-rhodamine ≥95%
5(6)-Carboxy-X-rhodamine
ROX dyes are strongly red fluorescent.
Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534,612 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862979
Numéro CAS: 198978-94-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité