Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-ROX ≥95% pour la biologie moléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5-ROX, 5-Carboxy-X-rhodamine

385 381
AATB385EA 439 EUR InStock
AATB385 AATB381
5-ROX ≥95% pour la biologie moléculaire
5-ROX
5-ROX is the purified single isomer of 5(6)-ROX.

  • Useful for multiple applications


Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28355897
Numéro CAS: 216699-35-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6234d68ecd61ce35c6414f160f819db1d4b8af8c&vid=279766db37d78d43ba9d26ff8a3f5d12dbba92c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité