6-ROX ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 6-Carboxy-X-rhodamine, Carboxy-X-rhodamine, 6-isomer
382
AATB382EA 230 EUR InStock
AATB382
6-ROX ≥95%
6-ROX
6-ROX is the other purified single isomer of 5(6)-ROX.
Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534,6 g/mol
Numéro CAS: 194785-18-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité