6-ROXtra™ acid sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
386
AATB386EA 409 EUR InStock
AATB386
6-ROXtra™ acid sonde fluorescente
6-ROXtra™ acid
Although ROX dyes have strong fluorescence they are notoriously unstable.
  • Improved water solubility
  • Easily purified
  • Strong fluorescence
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité