5(6)-ROX N-succinimidyl ester mélange d'isomères ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: 5(6)-ROX, SE, Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester, 5 and 6 isomers, 5(6)-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester
390
AATB390EA 307 EUR InStock
AATB390
5(6)-ROX N-succinimidyl ester mélange d'isomères ≥90%
5(6)-ROX N-succinimidyl ester
5(6)-ROX, SE is the succinimidyl esters of 5(6)-ROX.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Formule: C₃₇H₃₃N₃O₇
MW: 631,67 g/mol
Numéro CAS: 114616-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité