SDA azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
39004
AATB39004EA 133 EUR InStock
AATB39004
SDA azide
SDA azide
SDA azide contains both diazirine photoaffinity moiety and azide functional group.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité