SDA alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
39005
AATB39005EA 127 EUR InStock
AATB39005
SDA alkyne
SDA alkyne
SDA alkyne contains both diazirine photoaffinity moiety and alkyne functional group.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité