SDA maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
39006
AATB39006EA 127 EUR InStock
AATB39006
SDA maleimide
SDA maleimide
SDA maleimide is an excellent heterobifunctional crosslinker that effectively combines two established chemical modalities, thiol-selective maleimide chemistry and diazirine-based photoaffinity labeling.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité