Trifluoromethyl phenyl diazirine amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
39009
AATB39009EA 133 EUR InStock
AATB39009
Trifluoromethyl phenyl diazirine amine
Trifluoromethyl phenyl diazirine amine
Trifluoromethylphenyldiazirines are one type of the most effective diazirines with generally high photoreaction reaction yield by UV irradiation (~350 nm).
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité