4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
39010
AATB39010EA 127 EUR InStock
AATB39010
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid succinimidyl ester
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid succinimidyl ester
Phenyl azides are a well-known class of photoaffinity probes that require photoactivation at short wavelengths (∼260 nm).
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité