Benzophenone succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
39016
AATB39016EA 133 EUR InStock
AATB39016
Benzophenone succinimidyl ester
Benzophenone succinimidyl ester
Benzophenone succinimidyl ester is an excellent building block for developing benzophenone-based photoaffinity probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10 mg AATB39016
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité