Psoralen MOP maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
39056
AATB39056EA 255 EUR InStock
AATB39056
Psoralen MOP maleimide
Psoralen MOP maleimide
Psoralens and their derivatives (such as 8-MOP and 4,5’8-TMP) are well known to have unique crosslinking features to DNA.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité