7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
40
AATB40EA 115 EUR InStock
AATB40
7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile ≥95%
7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromène-3-carbonitrile
3-Cyano-7-hydroxycoumarin is used as a calibration standard for 3-cyano-7-hydroxycoumarin-based enzyme substrates.
  • pH-dependent fluorescence
Formule: C₁₀H₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00037480
Numéro CAS: 19088-73-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité