ROX Reference Dye *50X Fluorescence Reference Solution for PCR Reactions*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
400
AATB400EA 307 EUR InStock
AATB400
ROX Reference Dye *50X Fluorescence Reference Solution for PCR Reactions*
Tests Tests qPCR
ROX Reference Dye is equivalent to 12223-012 (Life Technology).
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 95% Purity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité