6-Amino-1-hexanol ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
4001
AATB4001EA 146 EUR InStock
AATB4001
6-Amino-1-hexanol ≥95%
6-Amino-1-hexanol
6-Aminohexanol is a precursor that is widely used for preparing biotin and dye phosphoramidites.
Formule: C₆H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité