6-Amino-1-hexanol pour le marquage des protéines
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
4002
AATB4002EA 516 EUR InStock
AATB4002
6-Amino-1-hexanol pour le marquage des protéines
6-Amino-1-hexanol
6-Aminohexanol is a precursor that is widely used for preparing biotin and dye phosphoramidites.
  • High quality
  • Phosphoramidite precursor
Formule: C₆H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b528d876759447f9d4caa3eead4e975ac95b33&vid=ccefff95aa5bcaec5bf881cc16fd08819ca47e2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité