3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride pour le marquage des oligonucléotides
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4,7-Dichloro-1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 3,6-Dichlorotrimellitic anhydride
4021
AATB4021EA 460 EUR InStock
AATB4021
3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride pour le marquage des oligonucléotides
3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
3,6-Dichlorotrimellitic anhydride is the key precursor that is used for preparing a variety of dichlorinated fluoresceins and rhodamines such as TET and HEX.
  • Bioconjugate building block
  • Multiple applications
Formule: C₉H₂Cl₂O₅
MW: 261,0152 g/mol
Numéro MDL: MFCD28962732
Numéro CAS: 81742-10-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b61bb634ad79607ca8f64381ef5ac0baa637f70f&vid=55a338e2aec421c71ff2b26c02c402af1f8fb68a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité